Drukuj
Kwas α-bromo-p-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
159549-10G 159549-50G 159549-5G
SIAL159549-10GEA 468 PLN
SIAL159549-10G SIAL159549-50G SIAL159549-5G
Kwas α-bromo-p-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Kwas α-bromo-p-toluilowy
Formuła: C₈H₇BrO₂
Temp. Wrzenia: 316 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 223…226 °C
Numer MDL: MFCD00002567
Numer CAS: 6232-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 228-343-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II