Drukuj
Monobenzon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Eter benzylowo-4-hydroksyfenylowy, Eter monobenzylowy hydrochinonu, 4-Benzyloksyfenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
158348-100G 158348-25G
SIAL158348-100GEA 564 PLN
SIAL158348-100G SIAL158348-25G
Monobenzon, Sigma-Aldrich®
Monobenzon
Formuła: C₁₃H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 328 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002333
Numer CAS: 103-16-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-083-3
Klasyfikacja Merck : 12,06331