Drukuj
Bromooctan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
157910-100G 157910-25G
SIAL157910-100GEA 186 PLN
SIAL157910-100G SIAL157910-25G
Bromooctan metylu, Sigma-Aldrich®
Bromooctan metylu
Formuła: BrCH₂COOCH₃
Temp. Wrzenia: 145 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1,635 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Numer MDL: MFCD00000189
Numer CAS: 96-32-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-499-2
Jednostka: 2643
ADR: 6.1,II