Drukuj
Kwas metakrylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas 2-metylopropenowy
M-Clarity™ quality level = MQ200
155721-100G 155721-18KG 155721-2KG 155721-3KG 155721-500G 155721-5G
SIAL155721-100GEA 267 PLN
SIAL155721-100G SIAL155721-18KG SIAL155721-2KG SIAL155721-3KG SIAL155721-500G SIAL155721-5G
Kwas metakrylowy, Sigma-Aldrich®
Kwas metakrylowy
Formuła: C₄H₆O₂
Temp. Wrzenia: 163 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 15 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Numer MDL: MFCD00002651
Numer CAS: 79-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-204-4
Jednostka: 2531
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,05967