Drukuj
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
155195-100G 155195-25G 155195-5G
SIAL155195-100GEA 2160 PLN
SIAL155195-100G SIAL155195-25G SIAL155195-5G
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Formuła: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Temp. Wrzenia: 145 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –41 °C
Gęstość: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 34 °C
Numer MDL: MFCD00008269
Numer CAS: 25561-30-2
Numer WE (dawny EINECS): 247-103-9
Jednostka: 2924
ADR: 3,II