Drukuj
Formaldehyd solution_SC 35% w/w Stabilised, meetSpec_BP,Ph.Eur., Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny
Stabilizacja: 10% MeOH
15513-60KG 15513-2.5L 15513-1L 15513-1000KG 15513-4X2.5L
15513-60KGEA 3120 PLN
15513-60KG 15513-2.5L 15513-1L 15513-1000KG 15513-4X2.5L
Formaldehyd solution_SC 35% w/w Stabilised, meetSpec_BP,Ph.Eur., Riedel-de Haën™
Formaldehyd
Beilstein Number: 1209228
Formuła: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 93…96 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: <–15 °C
Gęstość: 1.080…1.090 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 2209
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04259
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 35.0 - 38.0 %
Density (D 20/4) effective
Sulfated ash Max. 0.01 %
Acidity complying
Methanol (GC) 9.0 - 15.0 Vol.%
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying
Autoignition Temperature 572 °F
Vapor Pressure 52 mmHg ( 37 °C)