Drukuj
Formaldehyd ≥34,5% aqueous solution Stabilised USP, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny
Stabilizacja: 9.0-15.0 % MeOH
MQ200
15512-1L-R 15512-2.5L-R 15512-25KG-R 15512-5L-R
SIAL15512-1L-REA 174 PLN
SIAL15512-1L-R SIAL15512-2.5L-R SIAL15512-25KG-R SIAL15512-5L-R
Formaldehyd ≥34,5% aqueous solution Stabilised USP, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
Formuła: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Temp. Wrzenia: -19.3
Temp. topnienia: -92
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Jednostka: 2209
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04259