Drukuj
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
15222-1ML-F 15222-25ML-F 15222-5ML-F 15222-10X1ML-F
15222-1ML-FEA 133 PLN
15222-1ML-F 15222-25ML-F 15222-5ML-F 15222-10X1ML-F
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Formuła: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.4 g/mol
Temp. Wrzenia: 145
Temp. topnienia: –41 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 34
Numer MDL: MFCD00008269
Numer CAS: 25561-30-2
Numer WE (dawny EINECS): 247-103-9
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08d8a2bd736dc46554a781803537a4d7f74cf5e8&vid=f2dc5486a30b1553dbc910bb90b948e1c110a4e0&prid=web&clid=SAPDAM