Drukuj
Tiazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
151645-1G 151645-5G
SIAL151645-1GEA 188 PLN
SIAL151645-1G SIAL151645-5G
Tiazol, Sigma-Aldrich®
Tiazol
Formuła: C₃H₃NS
Temp. Wrzenia: 116,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005315
Numer CAS: 288-47-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-021-3
Klasyfikacja Merck : 12,09442