Drukuj
4-(Hydroksymetylo)pirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Pyridylmethanol, 4-(Hydroxymethyl)pyridine, 4-Pyridinemethanol, Pyridine-4-methanol, 4-Pyridylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
151629-100G 151629-25G
SIAL151629-100GEA 645 PLN
SIAL151629-100G SIAL151629-25G
4-(Hydroksymetylo)pirydyna, Sigma-Aldrich®
4-(Hydroksymetylo)pirydyna
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 49…50 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006442
Numer CAS: 586-95-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-590-6