Drukuj
1-(2-Pirydylo)piperazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-(1-Piperazinyl)pyridine
MQ200
151270-5G 151270-25G
SIAL151270-5GEA 347 PLN
SIAL151270-5G SIAL151270-25G
1-(2-Pirydylo)piperazyna, Sigma-Aldrich®
1-(2-Pirydylo)piperazyna
Formuła: C₉H₁₃N₃
MW: 163.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 293
Temp. topnienia: 85…87 °C
Gęstość: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006216
Numer CAS: 34803-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 252-220-3