Drukuj
4,6-Dichloropirymidion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
145378-10G 145378-50G
SIAL145378-10GEA 397 PLN
SIAL145378-10G SIAL145378-50G
4,6-Dichloropirymidion, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloropirymidion
Formuła: C₄H₂Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 176 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 64…66 °C
Gęstość: 1,734 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006109
Numer CAS: 1193-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-770-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III