Drukuj
α-Bromo-p-toluenonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-(Bromomethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzyl bromide, p-(Bromomethyl)benzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
144061-10G 144061-1G 144061-50G
SIAL144061-10GEA 586 PLN
SIAL144061-10G SIAL144061-1G SIAL144061-50G
α-Bromo-p-toluenonitryl, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-p-toluenonitryl
Formuła: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 135…137 °C (0.6 mmHg)
Temp. topnienia: 115
Numer MDL: MFCD00001829
Numer CAS: 17201-43-3
Numer WE (dawny EINECS): 241-246-0
Jednostka: 2923
ADR: 8 II