Drukuj
bursztynian disodu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
14170-100G 14170-500G
SIAL14170-100GEA 157 PLN
SIAL14170-100G SIAL14170-500G
bursztynian disodu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
bursztynian disodu heksahydrat
Formuła: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Temp. topnienia: 300 °C
Gęstość: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149117
Numer CAS: 6106-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-778-7
Klasyfikacja Merck : 13,08754