Drukuj
bursztynian disodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
14160-100G 14160-500G
SIAL14160-100GEA 177 PLN
SIAL14160-100G SIAL14160-500G
bursztynian disodu, Sigma-Aldrich®
bursztynian disodu
Formuła: C₄H₄Na₂O₄
Gęstość: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002790
Numer CAS: 150-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-778-7
Klasyfikacja Merck : 12,08828