Methyl crotonate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
139459-100ML
139459-500ML
139459-5ML
SIAL139459-100MLEA
213
PLN
SIAL139459-100ML
SIAL139459-500ML
SIAL139459-5ML
Methyl crotonate, Sigma-Aldrich®
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00009287 Numer CAS: 623-43-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-793-7 Jednostka: 3272 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,02625 |