Drukuj
Ester etylowy kwasu bromooctowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bromooctan etylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
133973-100G 133973-500G 133973-5G
SIAL133973-100GEA 231 PLN
SIAL133973-100G SIAL133973-500G SIAL133973-5G
Ester etylowy kwasu bromooctowego, Sigma-Aldrich®
Ester etylowy kwasu bromooctowego
Formuła: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167 g/mol
Temp. Wrzenia: 159
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 58
Numer MDL: MFCD00000191
Numer CAS: 105-36-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-290-9
Jednostka: 1603
ADR: 6.1 II