Drukuj
p-Toluonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Methylbenzonitrile, p-Methylbenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
132330-100G 132330-25G 132330-500G
SIAL132330-100GEA 288 PLN
SIAL132330-100G SIAL132330-25G SIAL132330-500G
p-Toluonitryl, Sigma-Aldrich®
p-Toluonitryl
Formuła: C₈H₇N
Temp. Wrzenia: 217,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 25…28 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001827
Numer CAS: 104-85-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-244-8
Klasyfikacja Merck : 12,09676