Maleimid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
129585-10G
129585-25G
129585-2G
SIAL129585-10GEA
373
PLN
SIAL129585-10G
SIAL129585-25G
SIAL129585-2G
Maleimid, Sigma-Aldrich®
Maleimid
Formuła:
C₄H₃NO₂ Temp. Wrzenia: 102…105 °C (55 mmHg) Temp. topnienia: 90…93 °C Gęstość: 1,2493 g/cm³ (106 °C) |
Numer MDL:
MFCD00005494 Numer CAS: 541-59-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-787-4 Jednostka: 2923 ADR: 8,III |