Drukuj
Indolo-3-karbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
129445-25G 129445-5G
SIAL129445-25GEA 694 PLN
SIAL129445-25G SIAL129445-5G
Indolo-3-karbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Indolo-3-karbaldehyd
Formuła: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Temp. topnienia: 192…195 °C
Gęstość: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005622
Numer CAS: 487-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-665-8