Drukuj
N-Benzyloetyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
126993-100ML 126993-25ML
SIAL126993-100MLEA 637 PLN
SIAL126993-100ML SIAL126993-25ML
N-Benzyloetyloamina, Sigma-Aldrich®
N-Benzyloetyloamina
Formuła: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 168 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,909 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009031
Numer CAS: 14321-27-8
Numer WE (dawny EINECS): 238-265-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,II