Drukuj
Kwas 4-formylobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Terephthalaldehydic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
124915-100G 124915-10G 124915-25G
SIAL124915-100GEA 1860 PLN
SIAL124915-100G SIAL124915-10G SIAL124915-25G
Kwas 4-formylobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-formylobenzoesowy
Formuła: C₈H₆O₃
Temp. Wrzenia: 306 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 148 °C
Numer MDL: MFCD00006951
Numer CAS: 619-66-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-607-4