Drukuj
Bromooctan tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
124230-10G 124230-250G 124230-50G
SIAL124230-10GEA 177 PLN
SIAL124230-10G SIAL124230-250G SIAL124230-50G
Bromooctan tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Bromooctan tert-butylu
Formuła: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 50 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,338 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000188
Numer CAS: 5292-43-3
Numer WE (dawny EINECS): 226-133-6