Drukuj
2-Aminotiazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
123129-100G 123129-500G 123129-5G
SIAL123129-100GEA 195 PLN
SIAL123129-100G SIAL123129-500G SIAL123129-5G
2-Aminotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Aminotiazol
Formuła: C₃H₄N₂S
Temp. Wrzenia: 216 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 86…89 °C
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005325
Numer CAS: 96-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-511-6
Klasyfikacja Merck : 13,00479