Drukuj
2-deoksy-D-ryboza, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
121649-1G 121649-25G 121649-5G
SIAL121649-1GEA 162 PLN
SIAL121649-1G SIAL121649-25G SIAL121649-5G
2-deoksy-D-ryboza, Sigma-Aldrich®
2-deoksy-D-ryboza
Formuła: C₅H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 95…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00135904
Numer CAS: 533-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-573-0
Klasyfikacja Merck : 13,02925