Drukuj
Kwas 2-formylobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
116017-100G 116017-25G
SIAL116017-100GEA 363 PLN
SIAL116017-100G SIAL116017-25G
Kwas 2-formylobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-formylobenzoesowy
Formuła: C₈H₆O₃
Temp. Wrzenia: 101 °C (0,4 mmHg)
Temp. topnienia: 95…98 °C
Gęstość: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003336
Numer CAS: 119-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-342-3