Drukuj
10-Undecenian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
115126-25ML 115126-500ML
SIAL115126-25MLEA 214 PLN
SIAL115126-25ML SIAL115126-500ML
10-Undecenian metylu, Sigma-Aldrich®
10-Undecenian metylu
Formuła: C₁₂H₂₂O₂
Temp. Wrzenia: 248 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,889 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00016689
Numer CAS: 111-81-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-910-8