Drukuj
Merkaptan 4-metoksybenzylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
113158-25G 113158-5G
SIAL113158-25GEA 1100 PLN
SIAL113158-25G SIAL113158-5G
Merkaptan 4-metoksybenzylowy, Sigma-Aldrich®
Merkaptan 4-metoksybenzylowy
Formuła: C₈H₁₀OS
Temp. Wrzenia: 90…95 °C (0,67 hPa)
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004871
Numer CAS: 6258-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-393-6