Drukuj
Propionian propylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propionic acid propyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
112267-100ML 112267-1L
SIAL112267-100MLEA 266 PLN
SIAL112267-100ML SIAL112267-1L
Propionian propylu, Sigma-Aldrich®
Propionian propylu
Formuła: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Gęstość: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009373
Numer CAS: 106-36-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-389-7
Jednostka: 3272
ADR: 3 II