Drukuj
1,1,1-Trichloro-2-metylo-2-propanol hemihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol Hemihydrate, Chlorbutanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate, Chlorobutanol hydrous
M-Clarity™ quality level = MQ200
112054-250G 112054-500G 112054-50G
SIAL112054-250GEA 467 PLN
SIAL112054-250G SIAL112054-500G SIAL112054-50G
1,1,1-Trichloro-2-metylo-2-propanol hemihydrat, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trichloro-2-metylo-2-propanol hemihydrat
Formuła: C₈H₁₆Cl₆O₃
Temp. Wrzenia: 167 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179352
Numer CAS: 6001-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-317-6