Drukuj
1-Bromo-4-ethylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-(Bromophenyl)ethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
111414-10G 111414-50G
SIAL111414-10GEA 0 PLN
SIAL111414-10G SIAL111414-50G
1-Bromo-4-ethylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-ethylbenzene
Formuła: C₈H₉Br
Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,34226 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000111
Numer CAS: 1585-07-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-439-8