Drukuj
Eter butylowo-winylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
110299-100ML 110299-1L 110299-2L 110299-500ML
SIAL110299-100MLEA 266 PLN
SIAL110299-100ML SIAL110299-1L SIAL110299-2L SIAL110299-500ML
Eter butylowo-winylowy, Sigma-Aldrich®
Eter butylowo-winylowy
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 94 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7804 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009454
Numer CAS: 111-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-860-7
Jednostka: 3271
ADR: 3,II