Drukuj
Metakrylamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
109606-250G 109606-500G
SIAL109606-250GEA 217 PLN
SIAL109606-250G SIAL109606-500G
Metakrylamid, Sigma-Aldrich®
Metakrylamid
Formuła: C₄H₇NO
Temp. Wrzenia: 215 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 106…109 °C
Gęstość: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 103 °C
Numer MDL: MFCD00008018
Numer CAS: 79-39-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-202-3