Drukuj
4-Chloro-o-fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
108871-25G 108871-5G
SIAL108871-25GEA 437 PLN
SIAL108871-25G SIAL108871-5G
4-Chloro-o-fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-o-fenylenodiamina
Formuła: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 280
Temp. topnienia: 89…90 °C
Numer MDL: MFCD00011691
Numer CAS: 95-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-456-8