Drukuj
2-Aminobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
M-Clarity™ quality level = MQ100
108812-100G 108812-5G
SIAL108812-100GEA 348 PLN
SIAL108812-100G SIAL108812-5G
2-Aminobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzotiazol
Formuła: C₇H₆N₂S
MW: 150.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 190…195 °C (0.05 mmHg)
Temp. topnienia: 127…130 °C
Numer MDL: MFCD00005785
Numer CAS: 136-95-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-268-4
Klasyfikacja Merck : 13,00423