Drukuj
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
108456-20L 108456-250ML
SIAL108456-20LEA 6000 PLN
SIAL108456-20L SIAL108456-250ML
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoformate
Formuła: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 101
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 0.9691 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 13
Numer MDL: MFCD00008483
Numer CAS: 149-73-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-745-7
Jednostka: 3272
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,07012