Cyjanooctan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
Methyl 2-cyanoacetate
M-Clarity™ quality level = MQ500
108421-25G
108421-500G
SIAL108421-25GEA
172
PLN
SIAL108421-25G
SIAL108421-500G
Cyjanooctan metylu, Sigma-Aldrich®
Cyjanooctan metylu
Formuła:
C₄H₅NO₂ MW: 99.09 g/mol Temp. Wrzenia: 207 Temp. topnienia: –22.5 °C Gęstość: 1.13 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00001939 Numer CAS: 105-34-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-288-8 |