Drukuj
Chlorooctan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
108413-1KG 108413-500G
SIAL108413-1KGEA 470 PLN
SIAL108413-1KG SIAL108413-500G
Chlorooctan metylu, Sigma-Aldrich®
Chlorooctan metylu
Formuła: C₃H₅ClO₂
Temp. Wrzenia: 131 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1,2378 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 47 °C
Numer MDL: MFCD00000931
Numer CAS: 96-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-501-1
Jednostka: 2295
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,06122