Drukuj
1,6-Bis(dimethylamino)hexane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-diaminohexane, N1,N1,N6,N6-Tetramethylhexane-1,6-diamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
105139-100ML 105139-1L
SIAL105139-100MLEA 680 PLN
SIAL105139-100ML SIAL105139-1L
1,6-Bis(dimethylamino)hexane, Sigma-Aldrich®
1,6-Bis(dimethylamino)hexane
Formuła: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 209
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0.8064 g/cm³ (15 °C)
Numer MDL: MFCD00008339
Numer CAS: 111-18-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-842-9