Drukuj
Oktadecylotrichlorosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichloro(stearyl)silane, Trichlorooctadecylsilane, Octadecyltrichlorosilane, ODTS, Trichloro(octadecyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ100
104817-100G 104817-25G 104817-500G
SIAL104817-100GEA 1710 PLN
SIAL104817-100G SIAL104817-25G SIAL104817-500G
Oktadecylotrichlorosilan, Sigma-Aldrich®
Oktadecylotrichlorosilan
Formuła: C₁₈H₃₇Cl₃Si
Temp. Wrzenia: 361 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 22 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 89 °C
Numer MDL: MFCD00000484
Numer CAS: 112-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-930-7
Jednostka: 1800
ADR: 8,II