Drukuj
3-Jodobenzyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (3-Iodophenyl)methanamine
100064-1G 100064-5G
SIAL100064-1GEA 476 PLN
SIAL100064-1G SIAL100064-5G
3-Jodobenzyloamina, Sigma-Aldrich®
3-Jodobenzyloamina
Formuła: C₇H₈IN
MW: 233.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 132 °C (8 mmHg)
Gęstość: 1.748 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00192227
Numer CAS: 696-40-2