Drukuj
N-etylomaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Ethylmaleimide, 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
04259-25G 04259-5G
SIAL04259-25GEA 2270 PLN
SIAL04259-25G SIAL04259-5G
N-etylomaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®
N-etylomaleimid (NEM)
Formuła: C₆H₇NO₂
MW: 125.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 210
Temp. topnienia: 46
Numer MDL: MFCD00005509
Numer CAS: 128-53-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-892-4
Jednostka: 2928
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,03855