Drukuj
wersenian dipotasu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Titriplex® Potassium salt, Ethylenediaminetetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, Edetic acid dipotassium salt dihydrate, Dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, EDTA dipotassium dihydrate, Potassium 2,2'-((2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
03660-100G 03660-1KG
SIAL03660-100GEA 310 PLN
SIAL03660-100G SIAL03660-1KG
wersenian dipotasu dihydrat, Sigma-Aldrich®
wersenian dipotasu dihydrat
Formuła: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
MW: 404.46 g/mol
Temp. topnienia: 272
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150036
Numer CAS: 25102-12-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-895-0
Klasyfikacja Merck : 13,03546