Drukuj
wersenian dipotasu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
03659-100G 03659-500G
SIAL03659-100GEA 546 PLN
SIAL03659-100G SIAL03659-500G
wersenian dipotasu dihydrat, Sigma-Aldrich®
wersenian dipotasu dihydrat
Formuła: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Temp. topnienia: 272 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150036
Numer CAS: 25102-12-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-895-0
Klasyfikacja Merck : 13,03546