Drukuj
Eter tert-butylowo-etylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
03202-25ML 03202-5ML
SIAL03202-25MLEA 1060 PLN
SIAL03202-25ML SIAL03202-5ML
Eter tert-butylowo-etylowy, Sigma-Aldrich®
Eter tert-butylowo-etylowy
Formuła: C₆H₁₄O
Temp. Wrzenia: 71 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –97 °C
Gęstość: 0,752 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009225
Numer CAS: 637-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-309-7
Jednostka: 1179
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03809