Drukuj
Tetrafluoroboran 1-etylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
00768-50G-F 00768-5G-F
SIAL00768-50G-FEA 3550 PLN
SIAL00768-50G-F SIAL00768-5G-F
Tetrafluoroboran 1-etylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroboran 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
Formuła: C₆H₁₁BF₄N₂
Temp. Wrzenia: ∼200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼15 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00216668
Numer CAS: 143314-16-3