Manganian(VII) potasu 3% roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1070902
Dostawca: VWR Chemicals
|
|
87919.290EA
578
PLN
87919.290
Manganian(VII) potasu 3% roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1070902
Manganian(VII) potasu
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
KMnO₄ MW: 158,03 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011364 Numer CAS: 7722-64-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |