Drukuj
Kwas azotowy 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
310547.1000EA 238 PLN
310547.1000
Kwas azotowy 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 6.00 N +/- 0,2%