Drukuj

3,4-Dihydroksybenzoesan etylu

Dostawca: Molekula

MOLEM43205547EA 0 PLN
MOLEM43205547
3,4-Dihydroksybenzoesan etylu
3,4-Dihydroksybenzoesan etylu
Formuła: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Temp. topnienia: 134 °C
Numer MDL: MFCD00002199
Numer CAS: 3943-89-3
Numer WE (dawny EINECS): 223-529-0

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR