n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
Dostawca: Molekula
10694113-800ML
10694113-100ML
MOLE10694113-800MLEA
0
PLN
MOLE10694113-800ML
MOLE10694113-100ML
n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
n-Butyllithium
Formuła:
C₄H₉Li MW: 64.06 g/mol Temp. topnienia: -76 Gęstość: 0.69 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –22 °C |
Numer MDL:
MFCD00009414 Numer CAS: 109-72-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-698-7 Jednostka: 3394 ADR: 4.2 I |